Learn More
N-Methylcyclohexylamin 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10726181
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Methylcyclohexylamin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10726181
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10726181
Marke: Thermo Scientific Acros 146990050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 100-60-7 | C7H15N | 113.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-60-7
Summenformel C7H15N
Molekulargewicht (g/mol) 113.20
MDL-Nummer MFCD00003832
InChI-Schlüssel XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylcyclohexylamine, methylcyclohexylamine, n-cyclohexylmethylamine, cyclohexanamine, n-methyl, n-methyl-n-cyclohexylamine, methylamino cyclohexane, cyclohexylamine, n-methyl, cyclohexyl methyl amine, n-cyclohexyl-n-methylamine, unii-yh8pf4c1owMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7514
ChEBI CHEBI:59018
IUPAC-Name N-Methylcyclohexanamin
SMILES CNC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylcyclohexylamine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -8.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 149.0°C
Flammpunkt 29°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11NHCH3
Brechungsindex 1.4545 to 1.4565
Menge 5 mL
Beilstein 12, 6
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5.4 wt% (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol and ehter
Viskosität 1.58 mPa.s (20°C)
Formelmasse 113.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number146992500,146990010,146990050
ChargennummerA0467657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number146992500,146990010,146990050
ChargennummerA0466571 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2024 Catalog Number146992500,146990010,146990050
ChargennummerA0433347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2024 Catalog Number146992500,146990010,146990050
ChargennummerA0459957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog Number146992500,146990010,146990050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylcyclohexylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
N-Methylcyclohexylamin 98 %, Thermo Scientific Chemicals >