man

Test

CAS RN 100-43-6

H2CN

CAS RN 100-43-6

IUPAC Name: 4-ethenylpyridine
Synonyme: 4-vinylpyridine
Molekulargewicht (g/mol): 105.14
Summenformel: C7H7N
InChi Key: KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C=CC1=CC=NC=C1
Siedepunkt 
  • (3)
  • (3)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (6)
Menge 
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)