Learn More
4-Vinylpyridin, 96 %, niedriges Polymer, stab. mit 100 ppm Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449085
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-43-6
Summenformel C7H7N
Molekulargewicht (g/mol) 105.14
MDL-Nummer MFCD00006447
InChI-Schlüssel KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylpyridine, pyridine, 4-ethenyl, pyridine, 4-vinyl, gamma-vinylpyridine, unii-i56g67xm8d, ccris 5240, 4vp, 4-pyridylethylene, 4-vinyl-pyridine, 4-vinyl pyridine
PubChem CID 7502
IUPAC-Name 4-Ethenylpyridin
SMILES C=CC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Vinylpyridine
Namenshinweis stabilized with 100ppm hydroquinone
Dichte 0.984
Siedepunkt 61°C (12 mmHg)
Flammpunkt 51°C (124°F)
Brechungsindex 1.5512
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3073
Formelmasse 105.14
Reinheit (%) 96%