Learn More
4-Vinylpyridin, 96 %, stab. mit 100 ppm Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398026
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
4-Vinylpyridine acts as a co-monomer in styrene-butadiene polymers to promote adhesion between the rubber compound and supporting fibers (or cords) in tires, belts and hoses. It serves as an intermediate for manufacturing chemicals and pharmaceuticals. Further, it is used as a reagent for the modification of cysteine. In addition to this, it is used to make poly(4-vinylpyridine) and elastomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Vinylpyridin wirkt als Comonomer in Styrol-Butadien-Polymeren, um die Adhäsion zwischen der Gummimischung und Stützfasern (oder -kabeln) in Reifen, Bändern und Schläuchen zu fördern. Dient als Zwischenprodukt für die Herstellung von Chemikalien und Pharmazeutika. Wird darüber hinaus als Reagenz für die Modifikation von Cystein verwendet. Wird außerdem zur Herstellung von Poly(4 -vinylpyridin) und Elastomeren verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform, Ethanol, verdünnten Säuren, Alkohol, Kohlenwasserstoffen, Estern und Ketonen.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, ultravioletter Strahlung und Freiradikalinitiatoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-43-6
Summenformel C7H7N
Molekulargewicht (g/mol) 105.14
MDL-Nummer MFCD00006447
InChI-Schlüssel KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylpyridine, pyridine, 4-ethenyl, pyridine, 4-vinyl, gamma-vinylpyridine, unii-i56g67xm8d, ccris 5240, 4vp, 4-pyridylethylene, 4-vinyl-pyridine, 4-vinyl pyridine
PubChem CID 7502
IUPAC-Name 4-Ethenylpyridin
SMILES C=CC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Vinylpyridine
Namenshinweis stabilized with 100ppm hydroquinone
Dichte 0.984
Siedepunkt 58°C to 61°C (12 mmHg)
Flammpunkt 51°C (124°F)
Brechungsindex 1.551
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3073
Beilstein 104506
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,chloroform,ethanol,dilute acids,alcohol,hydrocarbons,esters and ketones.
Formelmasse 105.14
Reinheit (%) 96%