Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Cassettes and Trays
Praktische Einwegtabletts
Marke:  Invitrogen™ ZM0008
Artikelnummer. 12000216
  • 942.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Karton mit 10 Kassetten und eine Packung mit 10 Tabletts
Beschreibung
Beschreibung
ZOOM-Äquilibrierungstabletts sind für die Verwendung mit den ZOOM IPGRunner-Kassetten konzipiert, um die Äquilibrierung von ZOOM-Streifen nach der isoelektrischen Fokussierung der ersten Dimension und vor der SDS-PAGE der zweiten Dimension (2D) durchzuführen.
  • Vereinfachen Sie den Äquilibrierungs- und Inkubationsprozess in 2D-Elektrophorese
  • Spart Zeit und Arbeitsaufwand
  • Optimale Äquilibrierung von Proben
  • Minimales Risiko von Probenkontamination und Beschädigung von IPG-Streifen
2D-Gelelektrophorese, isoelektrische Fokussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Die ZOOM™ Äquilibrierungstabletts werden als 10er-Pack geliefert. Zum Lieferumfang des Kombi-Kits aus ZOOM™Kassetten und ZOOM™ Äquilibrierungstabletts gehört eine Box mit 10 Kasetten und eine Packung mit 10 Tabletts. Bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert ein Jahr lang haltbar.
ZOOM™ IPGRunner™ System
IPGRunner™, ZOOM™
10 trays, 10 cassette(s)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Cassettes and Trays > 10 Tabletts/10 Kassetten