Learn More
Zirkon(IV)-nitrat-Hydrat, 99.5 %, enthält bis zu 4 % Hf, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14985-18-3 | N2O7Zr | 231.23 g/mol
84.82 CHF - 270.35 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 14985-18-3
Summenformel N2O7Zr
Molekulargewicht (g/mol) 231.23
MDL-Nummer MFCD00149896
InChI-Schlüssel JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211674
IUPAC-Name Oxozirkonium(2+); Dinitrat; Hydrat
SMILES [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10573771
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
222631000
100 g Glasflasche
84.82 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10174750
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
222635000
500 g Glasflasche
270.35 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zirkon(IV)-nitrat-Hydrat, 99.5 %, enthält bis zu 4 % Hf, Thermo Scientific Chemicals