Learn More
Zirkoniumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, 99.2 % (Metallbasis ohne Hf), max. Hf 4.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11350749
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zirkoniumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, 99.2 % (Metallbasis ohne Hf), max. Hf 4.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350749
25 m, 25 Meter
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
25 Meter
5 Meter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11350749
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010588.G9
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium wire
Namenshinweis 2.0mm (0.08 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf), Hf 4.5 % max.
Menge 25 m
Reinheit (%) 99.2%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈20.4g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerB21K16 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer010590.FI,010588.G9,010588.G1,010588.G5
ChargennummerE05N33 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Artikelnummer010590.FI,010588.G9,010588.G1,010588.G5
ChargennummerF13R020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Artikelnummer010590.FI,010588.G9,010588.G1,010588.G5
ChargennummerL03A06 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Artikelnummer010590.FI,010588.G9,010588.G1,010588.G5
ChargennummerP22H029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Artikelnummer010590.FI,010588.G9,010588.G1,010588.G5
Name des Produkts
Zirkoniumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, 99.2 % (Metallbasis ohne Hf), max. Hf 4.5 %, Thermo Scientific Chemicals >