Learn More
Zirkonium-Platte, 6.4 mm (0.25 in.) Dicke, 25 x 100 mm (0.98 x 3.9 in.), 99.2 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15494725
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zirkonium-Platte, 6.4 mm (0.25 in.) Dicke, 25 x 100 mm (0.98 x 3.9 in.), 99.2 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494725
5 Pc., 5 Stück
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15494725
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000934.KJ
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium plate
Namenshinweis 6.4mm (0.25 in.) thick, 25x100mm (0.98x3.9 in.), Temper: annealed
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf)
Menge 5 Pc.
Reinheit (%) 99.2%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈104g/25x100mm
Form Platte
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY04D009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer000934.KJ,000934.KF
ChargennummerD21K08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer000934.KJ,000934.KF
ChargennummerZ13D020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer000934.KJ,000934.KF
ChargennummerL09M23 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer000934.KJ,000934.KF
ChargennummerY09E062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer000934.KJ,000934.KF
Name des Produkts
Zirkonium-Platte, 6.4 mm (0.25 in.) Dicke, 25 x 100 mm (0.98 x 3.9 in.), 99.2 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals >