Learn More
Zirkoniumoxid-Yttriumoxid-Substrat, 10 x 10 x 1 mm, einseitig poliert, 100 Ausrichtungen, Thermo Scientific Chemicals
106.89 CHF - 442.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zirconium Oxide Yttrium Oxide Substrate |
---|---|
Namenshinweis | Polished One Side |
Physikalische Form | Platte |
Summenformel | ZrO2 + 9.5% Y2O3 |
MDL-Nummer | MFCD01868885 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11308867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038509.KT |
Je 1 |
106.89 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11398857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038509.KU |
5 Ea. |
442.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Zirconium Oxide Yttrium Oxide Substrate | |
Platte | |
MFCD01868885 |
Polished One Side | |
ZrO2 + 9.5% Y2O3 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen