Learn More
Zirkoniumoxid, yttriastabilisiert, Mahlstücke, 5 mm Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Technische Daten: Yttriumoxid (Mol) 3 %, Härte 12, Gesamtverunreinigung < 0.1
140.00 CHF - 513.00 CHF
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00145546
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11369408
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043285.30
250 g
140.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11389408
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043285.A1
1 kg
513.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD00145546
Spezifikation
Zirconium oxide
MFCD00145546
Off-white chunks
Weiß
Geruchsneutral
6.02
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zirkoniumoxid, yttriastabilisiert, Mahlstücke, 5 mm Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals