Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zirkonoxidtiegel mit rundem Boden, hohe Form
190.81 CHF - 933.00 CHF
Spezifikation
Material Zirkonoxid
Menge 1 Stück
Product Type Specs Zirkonoxidtiegel mit rundem Boden, hohe Form
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15433845
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
041297.KF
26mm 29mm 5 ml
252.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15473845
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
041301.KF
69mm 85mm 200mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15463845
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
041300.KF
56mm 68mm 100 ml
438.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15443845
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
041298.KF
30mm 34mm 10 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Zirkonoxid
1 Stück
Zirkonoxidtiegel mit rundem Boden, hohe Form