Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zirkonoxidtiegel mit rundem Boden, hohe Form
Brand:  Thermo Scientific Chemicals 041300.KF
425.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15463845
  • 438.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Zirkonoxid
100 ml
68mm
35mm
1 Stück
56mm
Zirkonoxidtiegel mit rundem Boden, hohe Form
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers