Learn More
RETSCH Zirkoniumoxid-Mahlkugeln
Marke:  RETSCH 32.368.0003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11964382
  • 851.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mahlkugeln aus Wolframcarbid, Achat, PTFE auf Anfrage.
Material: Zirkonoxid
φ: 12mm
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkugeln
0,5 mm
Hochenergie-Kugelmühle Emax
Zirkonoxid
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
RETSCH Zirkoniumoxid-Mahlkugeln > Durchmesser:0,5mm