Learn More
RETSCH Zirkoniumoxid-Mahlkugeln
Marke:  RETSCH 05.368.0089
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10608751
  • 861.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Beschreibung
Mahlkugeln aus Wolframcarbid, Achat, PTFE auf Anfrage.
Material: Zirkonoxid
φ: 12mm
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkugeln
2 mm
Zell- und Gewebeauflösung mit 200 und 400 mm
Zirkonoxid
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Zirkoniumoxid-Mahlkugeln > Durchmesser:2mm