Learn More
RETSCH Zirkoniumoxid-Mahlkugeln
Marke:  RETSCH 05.368.0091
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10419112
  • 424.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Beschreibung
Material: Zirkonoxid
Volumen: 40mL
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkugeln
40 mm
Zentrifugalkugelmühle S 100
Zirkonoxid
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Zirkoniumoxid-Mahlkugeln > Durchmesser:40mm