Learn More
RETSCH Zirkoniumoxid-Mahlkugeln
Marke:  RETSCH 05.368.0113
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10226322
  • 98.65 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Beschreibung
Mahlkugeln aus Wolframcarbid, Achat, PTFE auf Anfrage.
Material: Zirkonoxid
φ: 15mm
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkugeln
15 mm
MM 200 und MM 400
Zirkonoxid
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Zirkoniumoxid-Mahlkugeln > Durchmesser:15mm