Learn More
Zirkoniumklumpen, 3 bis 6 mm (0.1 bis 0.2 Zoll), 99.8 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11333318
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zirkoniumklumpen, 3 bis 6 mm (0.1 bis 0.2 Zoll), 99.8 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333318
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11333318
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036253.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium
Farbe Grau bis silberfarben
Aussehen Gray to silver lump
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis excluding Hf)
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU14K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog Number036253.14,036253.22
ChargennummerQ12K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number036253.14,036253.22
ChargennummerM29K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Catalog Number036253.14,036253.22
ChargennummerZ07J013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number036253.14,036253.22
ChargennummerS05J028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number036253.14,036253.22
Name des Produkts
Zirkoniumklumpen, 3 bis 6 mm (0.1 bis 0.2 Zoll), 99.8 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals >