Learn More
Zirconium(IV)-Propoxid, Lösung in 1-Propanol, ca. 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10694175 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
800 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
CAS: 23519-77-9 | C12H28O4Zr | 327.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23519-77-9, 71-23-8
Summenformel C12H28O4Zr
Molekulargewicht (g/mol) 327.58
MDL-Nummer MFCD00015307
InChI-Schlüssel XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
PubChem CID 90139
SMILES CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) propoxide
Namenshinweis ca. 70%
Farbe Bernsteinfarben bis farblos
Dichte 1.0440g/mL
Flammpunkt 23°C
Prozentgehaltsbereich 27.0 to 29% (ZrO2)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel Zr(OCH2CH2CH3)4
Menge 800 mL
Relative Dichte 1.044
IUPAC-Name Propan-1-olat; Zirkonium(4+)
Formelmasse 327.57
Reinheit (%) ca. 70%
Physikalische Form Leicht viskose Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium(IV) propoxide, solution in propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Zirconium(IV)-Propoxid, Lösung in 1-Propanol, ca. 70 %, Thermo Scientific Chemicals >