Learn More
Zirkonium(IV)-oxid, Zement, Thermo Scientific Chemicals
Ein-Komponenten-Klebstoff. Bindungen an Zirkoniumoxid und Silizium. Weist gute dielektrische Eigenschaften auf
116.00 CHF - 1113.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1314-23-4 |
---|---|
Summenformel | O2Zr |
Molekulargewicht (g/mol) | 123.22 |
MDL-Nummer | MFCD00011310 MFCD01868884 |
InChI-Schlüssel | MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler |
PubChem CID | 62395 |
IUPAC-Name | Dioxozirkonium |
SMILES | O=[Zr]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11329028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042493.30 |
250 g |
116.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11309028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042493.A1 |
1 kg |
367.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11319028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042493.A7 |
5 kg | N/A | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1314-23-4 | |
123.22 | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
62395 | |
O=[Zr]=O |
O2Zr | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
Dioxozirkonium |
Spezifikation
Zirconium(IV) oxide | |
Braun | |
O2Zr | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
O=[Zr]=O | |
123.22 | |
Geruchsneutral |
1314-23-4 | |
Flüssigkeit/Paste | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxozirkonium | |
62395 | |
Light brown liquid/paste |
Sicherheit und Handhabung
H315-H319-H335:Verursacht Hautreizungen.Verursacht schwere Augenreizungen.Kann die Atemwege reizen.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZH8800000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen