Learn More
Zirkonium(IV)-oxid, ≥ 99 % (Metallbasis ohne Hf), HfO2 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381189
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zirconium(IV) oxide is used in the production of piezoelectric crystals and also used in the high frequency induction coils and ceramic glazes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-23-4
Summenformel O2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 123.22
MDL-Nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-Schlüssel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-Name Dioxozirkonium
SMILES O=[Zr]=O
Spezifikation
Siedepunkt ca 5000°C
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) Oxide
Schmelzpunkt ∽2700°C
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich ≥99%, metal basis
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in sulfuric acid and hydrofluoric acid.
Formelmasse 123.22
Dichte 5.89
Name des Produkts
Zirkonium(IV)-oxid, ≥ 99 % (Metallbasis ohne Hf), HfO2 2 %, Thermo Scientific Chemicals >