Learn More
Zirkonium(IV)-oxid, 18 % in H2O, kolloidale Dispersion, Thermo Scientific Chemicals
Mit 1.3%igem Yttrium stabilisiert
114.00 CHF - 404.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-23-4
Summenformel O2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 123.22
MDL-Nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-Schlüssel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-Name Dioxozirkonium
SMILES O=[Zr]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11359257
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040123.36
500 g
114.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11369257
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040123.A4
2.5 kg
404.00 CHF
2.50 Kilogramm
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zirconium(IV) oxide is mainly employed in ceramic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Sollte es mit den Augen in Kontakt kommen, sofort mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholenGeeignete Handschuhe tragen.Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P332+P313-P362-P390
Gehäuse H290-H315-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Zirkonium(IV)-oxid, 18 % in H2O, kolloidale Dispersion, Thermo Scientific Chemicals