Learn More
Zirconium(IV)-fluorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358288
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zirconium(IV)-fluorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358288
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11358288
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039489.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is used as a zirconium source in oxygen-sensitive applications, e.g. metal production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-64-4
MDL-Nummer MFCD00011307
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) fluoride
Schmelzpunkt 600°C (sublimation)
Farbe Weiß
Physikalische Form Stücke (stark verdünnt, Druck-gesintert)
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel ZrF4
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,10175
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 99.9%
Brechungsindex 1.59
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Dichte 4.43g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR27L019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 Catalog Number039489.06,039489.14
Name des Produkts
Zirconium(IV)-fluorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >