Learn More
Zirkon(IV)-chlorid, 98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10026-11-6 | Cl4Zr | 233.03 g/mol
48.74 CHF - 769.83 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10026-11-6 |
---|---|
Summenformel | Cl4Zr |
Molekulargewicht (g/mol) | 233.03 |
MDL-Nummer | MFCD00011306 |
Synonym | Zirconium tetrachloride |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10114980
|
Thermo Scientific Acros
206410050 |
5 g | Glasflasche |
48.74 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10308680
|
Thermo Scientific Acros
206411000 |
100 g | Glasflasche |
94.17 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10318680
|
Thermo Scientific Acros
206415000 |
500 g | Glasflasche |
150.75 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13418458
|
Thermo Scientific Acros
206410025 |
2.5 kg | Glasflasche |
769.83 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10026-11-6 | |
233.03 | |
Zirconium tetrachloride |
Cl4Zr | |
MFCD00011306 |
Spezifikation
Zirconium(IV) chloride | |
98% | |
Weiß | |
98% | |
ZrCl4 | |
01,1295 | |
15,10374 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hcl and zro2, soluble in alcohol and ether | |
233.03 | |
2.8 |
437.0°C | |
10026-11-6 | |
Feines Pulver | |
Cl4Zr | |
MFCD00011306 | |
13,16 | |
Zirconium tetrachloride | |
233.03 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Reagiert heftig mit Wasser.
Wirkt ätzend auf die Atemwege.
GHS-P-Satz
Atemschutz tragen
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 233-058-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZH7175000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Zirconium(IV) chloride, anhydrous
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.