Learn More
Zirkoniumfolie, 0.25 mm (0.01 in.) Dicke, 99.94 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386547
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zirkoniumfolie, 0.25 mm (0.01 in.) Dicke, 99.94 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386547
25 x 25 mm, 25 Millimeter
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
25 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11386547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000417.FF
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.94%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP28L003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer000417.FF,000417.FQ
ChargennummerC10U023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer000417.FF,000417.FQ
ChargennummerC27T011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer000417.FF,000417.FQ
ChargennummerH29N10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer000417.FF,000417.FQ
ChargennummerK13Z045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer000417.FF,000417.FQ
Name des Produkts
Zirkoniumfolie, 0.25 mm (0.01 in.) Dicke, 99.94 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals >