Learn More
Zirkoniumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358817
Zum Warenkorb hinzufügen
Zirkoniumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358817
10 x 200 cm
Click to view available options
Menge:
10 x 50 cm
10 x 200 cm
Artikelnummer. 11358817
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038369.VS
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-67-7 | Zr | 91.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium foil
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 x 200 cm
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈8.3g/10x50cm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY05G026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number038369.VR,038369.VS
ChargennummerC24N59 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number038369.VR,038369.VS
ChargennummerX15F001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number038369.VR,038369.VS
ChargennummerX15H057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number038369.VR,038369.VS
ChargennummerF11W033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number038369.VR,038369.VS
Name des Produkts
Zirkoniumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >