Learn More
Zirkoniumfluorid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
89.95 CHF - 257.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-64-4
Summenformel F4Zr
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
MDL-Nummer MFCD00011307
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10792761
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
299790250
25 g Kunststoffflasche
89.95 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10702771
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
299791000
100 g Kunststoffflasche
257.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zirkoniumfluorid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals