Learn More
Thermo Scientific™ Zirkoniumtiegel
Marke:  Thermo Scientific™ 036020.KT
297.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15413625
  • 306.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mit SnapOn-Ring; Ring/Rand-Außendurchmesser:48mm
42mm
Zirkoniumtiegel
Zirkonium
44mm
29mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zirkoniumtiegel > Durchmesser oben: 42 mm Bodendurchmesser: 29 mm; Höhe: 44 mm; Ring/Felgendurchmesser: 48 mm; Stück