Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zirkoniumdeckel für Tiegel
Marke: Thermo Scientific Chemicals 036001.KT
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
For 35884 crucible | |
15mL | |
Zirkonium-Tiegelabdeckung |
Zirkonium | |
Tiefe: 34mm |