Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zirkoniumdeckel für Tiegel
Marke: Thermo Scientific Chemicals 036064.KT
45.37 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Für 35972-Tiegel | |
25mL | |
Zirkonium-Tiegelabdeckung |
Zirkonium | |
Tiefe: 29mm |