Learn More
Zirkoniumcarbid, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), Hf < 200 ppm, Thermo Scientific Chemicals
98.50 CHF - 362.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12070-14-3 |
---|---|
Summenformel | CZr |
Molekulargewicht (g/mol) | 103.24 |
MDL-Nummer | MFCD00049640 |
InChI-Schlüssel | MHMXYYDKIQTOHA-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | methanidylidynezirconiumylium |
SMILES | [C-]#[Zr+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11388707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035808.18 |
50 g |
98.50 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11378707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035808.30 |
250 g |
362.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zirconium carbide commercially used in tool bits for cutting tools. It is used as an abrasive, in cladding, in cermets and incandescent filaments. It finds application in the coating of uranium dioxide and thorium dioxide particles of nuclear fuel as well as in thermo-photovoltaic radiators and field emitter tips and arrays. It is involved in the usage as refractory coatings in nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12070-14-3 | |
103.24 | |
MHMXYYDKIQTOHA-UHFFFAOYSA-N | |
[C-]#[Zr+] |
CZr | |
MFCD00049640 | |
methanidylidynezirconiumylium |
Spezifikation
Zirconium carbide | |
12070-14-3 | |
Pulver | |
CZr | |
UN3178 | |
MHMXYYDKIQTOHA-UHFFFAOYSA-N | |
methanidylidynezirconiumylium | |
103.23 | |
Geruchsneutral |
3540°C | |
Grau | |
(Metallbasis ohne Hf), Hf < 200 ppm | |
MFCD00049640 | |
Soluble in concentrated sulfuric acid,hydrofluoric acid and nitric acid. Insoluble in water. | |
[C-]#[Zr+] | |
103.24 | |
99.5% | |
6.73 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H228
Entzündbarer Feststoff.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Gehäuse H228
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARER FESTSTOFF, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 235-125-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZH7155000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen