Learn More
Zirkoniumborid, 99.5 % (Metallbasis ausser Hf), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Zirconium Boride is used as an aerospace refractory, in cutting tools, and to protect thermocouple tubes. It is also acts as an antioxidant in carbon-bonded refractory ceramics, neutron absorber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zirconium boride |
Schmelzpunkt | 3000°C |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 250 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Hf) |
Strukturformel | ZrB2 |
UN-Nummer | UN3178 |
Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water. |
Formelmasse | 112.84 |
Reinheit (%) | 99.5% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X31J020 | Analysenzertifikat | 06/11/2023 | 047030.30,047030.18 |
Z03H051 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 047030.30,047030.18 |
Q14C038 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 047030.30,047030.18 |
R02F037 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 047030.30,047030.18 |
S01B011 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 047030.30,047030.18 |