Learn More
Zinkdraht, 2 mm (0.08 in.) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11325467
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinkdraht, 2 mm (0.08 in.) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325467
1 m
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Artikelnummer. 11325467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042706.G1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca.22.4 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc
Dichte 7.14g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.95%, metal basis
Menge 1 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM10I096 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number042706.G9,042706.G1,042706.G5
ChargennummerS24F053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042706.G9,042706.G1,042706.G5
ChargennummerU23H037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042706.G9,042706.G1,042706.G5
ChargennummerH16X044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042706.G9,042706.G1,042706.G5
ChargennummerP24D041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042706.G9,042706.G1,042706.G5
Name des Produkts
Zinkdraht, 2 mm (0.08 in.) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >