Learn More
Zinksulfat-Lösung, 0,1 M, Chem-Lab Artikelnummer.: 11943283
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinksulfat-Lösung, 0,1 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11943283
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Artikelnummer. 11943283
Marke: Chem Lab CL05.2607.1000
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird bei Titrationen in Laborbestimmungen verwendet. Zinksulfat-Lösung, 0.1 M, Chem-Lab bietet eine Zinkquelle für Anwendungen, die mit Sulfaten kompatibel sind, einschließlich volumetrischer Lösungen, die in EDTA standardisiert wurden.
Zinksulfat-Heptahydrat ist eine mäßig wasser- und säurelösliche Zinkquelle für Sulfat-kompatible Anwendungen. Diese Lösung enthält 28.754 g pro Liter (0.1 mol/Liter).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinksulfat-Heptahydrat
CAS 7446-20-0, 7732-18-5
Farbe Farblos
CAS Max. % 3%
CAS Min. % 97%
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Summenformel H14O11SZn
Strukturformel H14O11SZn
MDL-Nummer MFCD00149894
Synonym Zinksulfat-Heptahydrat, Zinksulfat JAN, Zinksulfat 1:1 Heptahydrat, Zinkvitriol-Heptahydrat, Zinksulfat-Heptahydrat 1:1:7, Weißes Vitriol-Heptahydrat, Zinksulfat ZnSO4-Heptahydrat, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
InChI-Schlüssel RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Zink; Sulfat; Heptahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 287.54
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
Formelmasse 287.54 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 mol/l (±0.0002 bei20 °C)
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.01 g/ml
Name des Produkts
Zinksulfat-Lösung, 0,1 M, Chem-Lab >