Learn More
Zinksulfat-Lösung, 0.05 M, Honeywell™ Artikelnummer.: 15624180
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Zinksulfat-Lösung, 0.05 M, Honeywell™
Artikelnummer. 15624180 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 15624180
Marke: Honeywell-Fluka 344481L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Volumetrisch, 0.05 M ZnSO4
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinksulfat-Lösung
CAS 7733-02-0
Menge 1 l
Summenformel O4SZn
Strukturformel ZnSO4
MDL-Nummer MFCD00011302
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Zinksulfat, Zinkat, Weißes Vitriol, Zinksulfat 1:1, Komplexonat, Medizink, bonazen, medizinc, optised, optraex
InChI-Schlüssel NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Zink;Sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 161.44
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
Formelmasse 161.45 mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc sulfate solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zinc sulfate-7-hydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinksulfat-Lösung, 0.05 M, Honeywell™ >