Learn More
Zinksulfat-Heptahydrat, 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc sulfate heptahydrate |
Schmelzpunkt | 100,0 °C |
Farbe | Weiß |
pH | 4.4 to 6.0 (5% soln. at 25°C) |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.0 to 103% (Complexometry) |
Strukturformel | ZnSO4·7H2O |
Merck Index | 15, 10359 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 960g/L. Other solubilities: 1g/2.5mL glycerol, insoluble in alcohol |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467321 | Analysenzertifikat | 08/11/2024 | 424605000,424600100,424600030,424600010 |
A0467045 | Analysenzertifikat | 31/10/2024 | 424605000,424600100,424600030,424600010 |
A0462906 | Analysenzertifikat | 20/05/2024 | 424605000,424600100,424600030,424600010 |
A0457289 | Analysenzertifikat | 25/10/2023 | 424605000,424600100,424600030,424600010 |
A0448403 | Analysenzertifikat | 10/10/2023 | 424605000,424600100,424600030,424600010 |
Sicherheit und Handhabung
- Zinc sulfate heptahydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- MIXTURE LIST-Enthält: Zinc sulfate heptahydrate, Zinc sulfate