Learn More
Zinkstearat, ZnO 12.5–14 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 557-05-1 | C36H70O4Zn | 632.332 g/mol
34.95 CHF - 149.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 557-05-1 |
---|---|
Summenformel | C36H70O4Zn |
Molekulargewicht (g/mol) | 632.332 |
MDL-Nummer | MFCD00013031 |
InChI-Schlüssel | XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat |
PubChem CID | 11178 |
IUPAC-Name | Zink; Octadecanoat |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11337548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033238.18 |
50 g |
34.95 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11307548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033238.30 |
250 g |
36.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11317548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033238.A1 |
1 kg |
57.90 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11327548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033238.A7 |
5 kg |
149.00 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zinc stearate is used as a release agent for the manufacturing of rubber, polyurethane and polyester processing. It is a lubricant and thickening agent in cosmetic industry. It plays a vital role as an activator for rubber vulcanization. It acts as a phase transfer catalyst in the saponification of fats due to its lipophilic character. It is an active component in fanning powder, which is utilized to decrease the friction between cards.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
557-05-1 | |
632.332 | |
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L | |
11178 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2] |
C36H70O4Zn | |
MFCD00013031 | |
zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat | |
Zink; Octadecanoat |
Spezifikation
Zinc stearate | |
130°C | |
C36H70O4Zn | |
14,10158 | |
Insoluble in water,alcohol and ether; Soluble in benzeneSoluble in acids,aromatic and chlorinated hydrocarbons; Insoluble in water,alcohol and ether. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2] | |
632.332 | |
632.48 |
557-05-1 | |
Weiß | |
MFCD00013031 | |
zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat | |
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L | |
Zink; Octadecanoat | |
11178 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Gehäuse H500
missing translation for 'einecsNumber' : 209-151-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WI4390000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen