Learn More
Zink-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Zn in 2 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 196465000
57.48 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10790891
  • 62.92 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Zinc standard solution
Kunststoffflasche
500 mL
Zn
MFCD00011291
Farblos
[Zn]
65.38
CHEBI:30185
AAS
1 mg/ml Zn in 2% HCl
7440-66-6, 7647-01-0, 7732-18-5, 7646-85-7
1.01g/mL
Flüssig
997 to 1003 μg/mL of Zn (2+) in 2% HCl (20°C)
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Zink
23994
65.38
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Zinc standard solution, 1 mg/ml Zn in 2% HCl
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Zink-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Zn in 2 % HCl, Thermo Scientific Chemicals > 500 ml-Kunststoffflasche