Learn More
Zink-Shot, 1 bis 5 mm (0.04 bis 0.2 Zoll), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11346857
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zink-Shot, 1 bis 5 mm (0.04 bis 0.2 Zoll), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346857
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11346857
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010759.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc
Farbe Grau
Namenshinweis 1-5mm (0.04-0.2 in.)
Aussehen Gray shot
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 50 g
Formelmasse 65.3
Geruch Geruchsneutral
Form Shot, 1 bis 5 mm (0.04 bis 0.2 Zoll)
Name des Produkts
Zink-Shot, 1 bis 5 mm (0.04 bis 0.2 Zoll), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >