Learn More
Zinkstab, 3.18 mm (0.125 Zoll) Durchmesser, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
350 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc rod |
Namenshinweis | 3.18mm (0.125 in.) dia. |
CAS | 7440-66-6 |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Summenformel | Zn |
MDL-Nummer | MFCD00011291 |
Menge | 350 mm |
Synonym | dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust |
InChI-Schlüssel | HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Zn] |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinkstab, 3.18 mm (0.125 Zoll) Durchmesser, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur