Learn More
Zinkstab, 10 mm (0.39 Zoll) Durchmesser, 99.9998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mm
250 mm
Packungsgröße:
250 Millimeter
50 Millimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc rod |
Namenshinweis | 10mm (0.39 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 250 mm |
Reinheit (%) | 99.9998% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈5.60g/cm |
Form | Stange |
Name des Produkts
Zinkstab, 10 mm (0.39 Zoll) Durchmesser, 99.9998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur