Learn More
Zinkpulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifica
Specifica
Chemischer Name oder Material | Zinc |
Farbe | Grau |
Dichte | 7.14 |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (metals basis) |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 65.38 |
Netzgröße | -100 Mesh |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Form | Pulver |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q22L019 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 000424.D9,000424.A7,000424.A1,000424.30 |
F02Q34 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 000424.D9,000424.A7,000424.A1,000424.30 |
Y25G018 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 000424.D9,000424.A7,000424.A1,000424.30 |
L19Y010 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 000424.D9,000424.A7,000424.A1,000424.30 |
H16L05 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 000424.D9,000424.A7,000424.A1,000424.30 |
Sicurezza e movimentazione
- Zinkpulver - Zinkstaub (nicht stabilisiert)
- Gefahr
- Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P422-Inhalt in/unter aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.