Learn More
Zinkoxid, Puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥99 % (KT), Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15657580
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Zinkoxid, Puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥99 % (KT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15657580 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
500 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15657580
Marke: Honeywell-Fluka 96479500G
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.0 % (KT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-13-2
Summenformel OZn
Molekulargewicht (g/mol) 81.38
MDL-Nummer MFCD00011300
InChI-Schlüssel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zinkoxid, Zinkweiß, Permanent weiß, Chinaweiß, Schneeweiß, Emanay-Zinkoxid, Felling-Zinkoxid, Zinkoxid ZnO, Akro-Zink Bar 85, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
IUPAC-Name Oxozink
SMILES O=[Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkoxid
Schmelzpunkt ∼1975 °C
Farbe Weiß
pH ∼7 (bei 20 °C)
Menge 500 g
Strukturformel ZnO
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 81.39 mol
Reinheit (%) ≥99 % (KT)
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 5.6 g/cm3 bei 20 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: zinc oxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinkoxid, Puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥99 % (KT), Honeywell™ Fluka™ >