Learn More
Zinknitrat-Hexahydrat, 98 % reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11944271
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinknitrat-Hexahydrat, 98 % reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944271
5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 11944271
Marke: Thermo Scientific Acros 211660051
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10196-18-6 | H12N2O12Zn | 297.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10196-18-6
Summenformel H12N2O12Zn
Molekulargewicht (g/mol) 297.48
MDL-Nummer MFCD00149889
InChI-Schlüssel JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.aMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15865313
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt 36.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel Zn(NO3)2·6H2O
Merck Index 14,10144
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1800g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
IUPAC-Name Zink; Dinitrat; Hexahydrat
Formelmasse 297.46
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog Number211660050,211660051,211662500,211660010
ChargennummerA0402592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog Number211660050,211660051,211662500,211660010
ChargennummerA0425515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog Number211660050,211660051,211662500,211660010
ChargennummerA0457215 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog Number211660050,211660051,211662500,211660010
ChargennummerA0453860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number211660050,211660051,211662500,211660010
Name des Produkts
Zinknitrat-Hexahydrat, 98 % reinst, Thermo Scientific Chemicals >