Learn More
Zink-Meso-Tetraphenylporphin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368358
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zink-Meso-Tetraphenylporphin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368358
0.5 g, 0.50 Gramm
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11368358
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039552.02
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14074-80-7 | C44H28N4Zn | 678.12 g/mol
A porphyrin used in light emitting diodes. It has valuable biological applications in molecular biology, fluoroimmunoassay and new pharmaceutical developments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14074-80-7
Summenformel C44H28N4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 678.12
MDL-Nummer MFCD00012155,MFCD00012155
InChI-Schlüssel FGEZGTKFMCNEOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc meso-tetraphenylporphine
PubChem CID 91667917
IUPAC-Name 2,7,12,17-tetraphenyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1³,⁶.1⁸,¹¹.1¹³,¹⁶]tetracosa-1(20),2,4,6(24),7,9,11,13(22),14,16,18-undecaene-21,23-diide zinc
SMILES [Zn].[N-]1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1[N-]C(C=C1)=C(C1=NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc meso-tetraphenylporphine
Farbe Violett
Geruch Geruchsneutral
Menge 0.5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 678.1
Physikalische Form Kristallin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerN28I066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer039552.04,039552.02
ChargennummerD05M13 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer039552.04,039552.02
ChargennummerL19Z055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer039552.04,039552.02
ChargennummerJ06T006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer039552.04,039552.02
ChargennummerE17Y004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer039552.04,039552.02
Name des Produkts
Zink-Meso-Tetraphenylporphin, Thermo Scientific Chemicals >