Learn More
Zink-Ingot, 345 mm (13.6 Zoll) Länge, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15425905
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zink-Ingot, 345 mm (13.6 Zoll) Länge, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425905
5 Pc.
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Artikelnummer. 15425905
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000682.KJ
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc ingot
Namenshinweis 345mm (13.6 in.) long
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 Pc.
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈175g/ingot
Form Ignot
Name des Produkts
Zink-Ingot, 345 mm (13.6 Zoll) Länge, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >