Learn More
Zinkfolie, 0.62 mm (0.024 Zoll) Dicke, 30 cm (12 Zoll) Breite, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11355938
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinkfolie, 0.62 mm (0.024 Zoll) Dicke, 30 cm (12 Zoll) Breite, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355938
250 cm
Click to view available options
Menge:
50 cm
250 cm
Artikelnummer. 11355938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010437.CB
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. .665 g/30 x 50 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc
Farbe Grau
Aussehen Gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 250 cm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.62 mm (0.024 Zoll) dick, 30 cm (12 Zoll) breit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT19H035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/07/2022 Catalog Number010437.BW,010437.CB
ChargennummerY30G058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2022 Catalog Number010437.BW,010437.CB
ChargennummerZ03H048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010437.BW,010437.CB
ChargennummerZ03H046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010437.BW,010437.CB
ChargennummerK07R007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010437.BW,010437.CB
Name des Produkts
Zinkfolie, 0.62 mm (0.024 Zoll) Dicke, 30 cm (12 Zoll) Breite, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >