Learn More
Zinkfluorid, wasserfrei, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11387237
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinkfluorid, wasserfrei, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387237
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11387237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011541.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7783-49-5 | F2Zn | 103.377 g/mol
It is widely used in fluorination of organic compounds, as additive of electrolytic aluminum and also in electroplating baths. It is used in preserving food, manufacture of flux, oxygen-sensitive applications such as metal production, glasses, enamels, fabrics and plastics. It is also used in oil refining, manufacture of pharmaceuticals, manufacture phosphors for fluorescent electric lights, and floor coverings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-49-5
Summenformel F2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 103.377
MDL-Nummer MFCD00011298
InChI-Schlüssel BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
PubChem CID 10129912
IUPAC-Name Zink; Difluorid
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
Spezifikation
Siedepunkt 1500°C
Chemischer Name oder Material Zinc fluoride
Schmelzpunkt 872°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (anhydrous)
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in hydrochloric acid,nitric acid,and ammonium hydroxide.
Formelmasse 103.37
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU15K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog Number011541.18,011541.A1,011541.30
ChargennummerW09K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number011541.18,011541.A1,011541.30
ChargennummerP15K056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog Number011541.18,011541.A1,011541.30
ChargennummerZ12J058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog Number011541.18,011541.A1,011541.30
ChargennummerS09J021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number011541.18,011541.A1,011541.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc fluoride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zinc fluoride
Name des Produkts
Zinkfluorid, wasserfrei, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals >