Learn More
Zinkcyanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11690222
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinkcyanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11690222
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1000 g
Artikelnummer. 11690222
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15836.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 557-21-1 | Zn(CN)2
Zinc cyanide is used for electroplating of zinc. In Gatterman reaction , it is used for the introduction of formyl group in to aromatic compounds as well as to prepare 2-hydroxy-1-nafthaldehyde and mesitaldehyde. It is also used in chemical analysis in analytical chemistry. Further, it acts as a catalyst for the cyanosilylation of aldehydes and ketones. In addition to this, it reacts with 1,3,5-triethyl-benzene to get 2,4,6-triethyl-benzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zinkcyanid wird zur Galvanisierung von Zink verwendet. In der Gatterman-Reaktion wird es zur Einbringung von Formalylgruppen in aromatische Verbindungen sowie zur Herstellung von 2-Hydroxy-1-Nafthaldehyd und Mesitaldehyd verwendet. Es wird auch zur chemischen Analyse in der analytischen Chemie verwendet. Darüber hinaus fungiert es als Katalysator für die Cyanosilylierung von Aldehyden und Ketonen. Desweiteren reagiert es mit 1,3,5-Triethylbenzol, unter Bildung von 2,4,6-Triethylbenzaldehyd.
Löslichkeit
Löslich in Alkalien, Kaliumcyanid und Ammoniak. Unlöslich in Wasser und den meisten Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-21-1
Summenformel Zn(CN)2
MDL-Nummer MFCD00011292
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc cyanide
Schmelzpunkt 800°C (decomposition)
Menge 100 g
Strukturformel Zn(CN)2
UN-Nummer UN1713
Beilstein 4124366
Merck Index 14,10135
Löslichkeitsinformationen Soluble in alkalies,potassium cyanide and ammonia. Insoluble in water and most solvents.
Formelmasse 117.42
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.852
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL15836.0B,L15836.14,L15836.22
Chargennummer10251407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL15836.0B,L15836.14,L15836.22
Chargennummer10252019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog NumberL15836.0B,L15836.14,L15836.22
Chargennummer10250488 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberL15836.0B,L15836.14,L15836.22
Chargennummer10240221 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL15836.0B,L15836.14,L15836.22
Name des Produkts
Zinkcyanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >