Learn More
Zinkchlorid, 97+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10520574
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinkchlorid, 97+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10520574 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Kunststoffflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10520574
Marke: Thermo Scientific Acros 424592500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-85-7
Summenformel Cl2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 136.29
MDL-Nummer MFCD00011295
InChI-Schlüssel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC-Name Dichlorozink
SMILES Cl[Zn]Cl
Spezifikation
Siedepunkt 732.0°C
Chemischer Name oder Material Zinc chloride
Schmelzpunkt 293.0°C
Namenshinweis 97+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Stückchen
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 97% min. (Argentometry)
Strukturformel ZnCl2
Fieser 01,1289; 02,464; 03,338; 05,763; 06,676; 08,536; 09,522; 10,461; 11,602; 12,446; 13,44; 14,177; 15,89; 16,391
Merck Index 15, 10331
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 432 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and ether, freely soluble in acetone
Formelmasse 136.29
Reinheit (%) ≥97%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 0.84
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0471172 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer424590025,424595000,424592500
ChargennummerA0446990 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer424590025,424595000,424592500
ChargennummerA0465477 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Artikelnummer424590025,424595000,424592500
ChargennummerA0454557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer424590025,424595000,424592500
ChargennummerA0439800 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Artikelnummer424590025,424595000,424592500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Zinkchlorid, 97+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >