Learn More
Zinkacetat Dihydrat, ACS-Reagenz, ≥98 %, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 16615853
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinkacetat Dihydrat, ACS-Reagenz, ≥98 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16615853 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 kg
Click to view available options
25 kg
Artikelnummer. 16615853
Marke: Honeywell Fluka 38305825KG
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc acetate dihydrate
Schmelzpunkt 100°C
CAS 5970-45-6
Farbe Grau
pH 6 to 8
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 kg
Summenformel C4H10O6Zn
UN-Nummer UN3077
InChI-Schlüssel BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Zn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-Name Zink(2+)-Diacetat-Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 219.50
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS
Name des Produkts
Zinkacetat Dihydrat, ACS-Reagenz, ≥98 %, Honeywell Fluka™ >